Läs mer
Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol, TRC
Produktkod. 30343570
Change view
Kvantitet:
2 g
Produktkod. Kvantitet
30343570 2 g
1 options
Produktkod. 30343570 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5212502G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol
CAS 205654-87-1
Molekylformel C26 H34 N2 O4
Kvantitet 2 g
InChI formel InChI=1S/C26H34N2O4/c27-23(15-19-7-3-1-4-8-19)25(29)31-17-21-11-13-22(14-12-21)18-32-26(30)24(28)16-20-9-5-2-6-10-20/h1-10,21-24H,11-18,27-28H2/t21?,22?,23-,24-/m0/s1
LEDER N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCC2CCC(COC(=O)[C@@H](N)Cc3ccccc3)CC2
IUPAC-namn [4-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]oxymethyl]cyclohexyl]methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate
Molekylvikt (g/mol) 438.56
Formel vikt 438.2519