missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis-L-phenylalanylcyclohexanedimethanol |
| CAS | 205654-87-1 |
| Molekylformel | C26 H34 N2 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H34N2O4/c27-23(15-19-7-3-1-4-8-19)25(29)31-17-21-11-13-22(14-12-21)18-32-26(30)24(28)16-20-9-5-2-6-10-20/h1-10,21-24H,11-18,27-28H2/t21?,22?,23-,24-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OCC2CCC(COC(=O)[C@@H](N)Cc3ccccc3)CC2 |
| IUPAC-namn | [4-[[(2S)-2-amino-3-phenylpropanoyl]oxymethyl]cyclohexyl]methyl (2S)-2-amino-3-phenylpropanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 438.56 |
| Formel vikt | 438.2519 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?