Läs mer
Bis(m-cresyl) p-Cresyl Phosphate (>90%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(m-cresyl) p-Cresyl Phosphate |
| CAS | 72016-32-1 |
| Molekylformel | C21H21O4P |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phosphoric Acid Bis(3-methylphenyl) 4-Methylphenyl Ester, Di-m-cresyl p-Cresyl Phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C21H21O4P/c1-16-10-12-19(13-11-16)23-26(22,24-20-8-4-6-17(2)14-20)25-21-9-5-7-18(3)15-21/h4-15H,1-3H3 |
| LEDER | Cc1ccc(OP(=O)(Oc2cccc(C)c2)Oc3cccc(C)c3)cc1 |
| IUPAC-namn | bis(3-methylphenyl) (4-methylphenyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 368.36 |
| Formel vikt | 368.1177 |