Läs mer
Bis(methylcyclopentadienyl)niobium dichloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11498580
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498580 1 g 1g
11488580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11498580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044393.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 61374-51-4
Molekylformel C12H14Cl2Nb
MDL-nummer MFCD03427138
Synonym bis methylcyclopentadienyl niobium dichloride, acmc-1b8dp, bis 2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl niobiumbis ylium dichloride, niobium,dichlorobis 1,2,3,4,5-h-1-methyl-2,4-cyclopentadien-1-yl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (methylcyclopentadienyl)niobium dichloride
Smältpunkt 180°C (decomposition)
Färg Brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3261
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 322.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.