Läs mer
Bis(methylsulfinylethyl)sulfone, TRC
Produktkod. 30009922
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30009922 10 mg
1 options
Produktkod. 30009922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49485010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 137371-96-1
Molekylformel C6H14O4S3
Molekylvikt (g/mol) 246.37
Synonym 1-(Methylsulfinyl)-2-((2-(methylsulfinyl)ethyl)sulfonyl)ethane, 1,1'-Sulfonylbis[2-(methylsulfinyl)ethane];
IUPAC-namn 1-methylsulfinyl-2-(2-methylsulfinylethylsulfonyl)ethane
LEDER CS(CCS(CCS(C)=O)(=O)=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(methylsulfinylethyl)sulfone
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O4S3/c1-11(7)3-5-13(9,10)6-4-12(2)8/h3-6H2,1-2H3