Läs mer
Bis(metyltio)-2-nitroetylen, TRC
Produktkod. 30330799
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30330799 25 g
1 options
Produktkod. 30330799 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB49720025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(methylthio)-2-nitroethylene
CAS 13623-94-4
Molekylformel C4H7NO2S2
Kvantitet 25 g
Synonym 1,1-Bis(methylsulfanyl)-2-nitroethene, 1,1-Bis(methylthio)-2-nitroethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylmercapto)ethylene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethene, 1-Nitro-2,2-bis(methylthio)ethylene, 2,2-Bis(methylthio)-1-nitroethylene, NSC 241513
InChI formel InChI=1S/C4H7NO2S2/c1-8-4(9-2)3-5(6)7/h3H,1-2H3
LEDER CSC(=C[N+](=O)[O-])SC
IUPAC-namn 1,1-bis(metylsulfanyl)-2-nitroeten
Molekylvikt (g/mol) 165.23
Formel vikt 164.9918