Läs mer
Bis(metyltio)metan, 99 %
Produktkod. p-7024656
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448597 5 g 5g
11458597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11448597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19706.06
CAS: 1618-26-4 | C3H8S2 | 108,217 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1618-26-4
Molekylformel C3H8S2
Molekylvikt (g/mol) 108.217
MDL-nummer MFCD00008564
InChI-nyckel LOCDPORVFVOGCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis methylthio methane, bis methylsulfanyl methane, 2,4-dithiapentane, methane, bis methylthio, bis methylmercapto methane, formaldehyde dimethyl mercaptal, methylenebis methyl sulfide, thioformaldehyde dimethylacetal, ch3sch2sch3
PubChem CID 15380
IUPAC-namn bis(metylsulfanyl)metan
LEDER CSCSC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(methylthio)methane
Kokpunkt 146°C to 147°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1731143
Merck Index 14,1256
Formel vikt 108.23
Procent renhet 99%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(methylthio)methane
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(methylthio)methane
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.