Läs mer
Melford bis-MSB scintillationsgrad
Produktkod. 30017920
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30017920 25 g
30017919 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30017920 Leverantör Melford Leverantörsnummer 111077
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Sekundärt fluor med hög löslighet.
Sekundärt fluor med hög löslighet. Koncentrationerna varierar från 0,1-0,9 g/L.
  • Smältpunkt: 180-181 °C
  • F MAX 4160 A
Specifikationer
Kemiskt namn eller material bis-MSB, Scintillation Grade
Kvantitet 25 g