missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(N,N-dibutylamine)-N,N’-disulfide-d36, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(N,N-dibutylamine)-N,N'-disulfide-d36 |
| CAS | 1216478-97-5 |
| Molekylformel | C16D36N2S2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | N,N’-Dithiobis[N-butyl]-1-butanamine-d36, N,N’-Dithiobis-dibutylamine-d36 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H36N2S2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2)19-20-18(15-11-7-3)16-12-8-4/h5-16H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(SSN(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | N-[[bis(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)amino]disulfanyl]-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuterio-N-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)butan-1-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 356.82 |
| Formel vikt | 356.458 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?