Läs mer
Bis(n-propyltetrametylcyklopentadienyl)barium, Thermo Scientific™
Produktkod. 11378877
Change view
Kvantitet:
0.5 g
2 g
Förpackningsstorlek:
0.5g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378877 2 g 2g
11368877 0.5 g 0.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378877 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038574.04
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 210758-43-3
MDL-nummer MFCD00151385
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(n-propyltetramethylcyclopentadienyl)barium
Förpackning Ampull
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN1564
Känslighet Air and moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 463.9
Fysisk form Viscous Liquid or Solid