Läs mer
Bis(nonafluorobutyl)phosphinic Acid (>90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Bis(nonafluorobutyl)phosphinic Acid |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8HF18O2P/c9-1(10,5(17,18)19)3(13,14)7(23,24)29(27,28)8(25,26)4(15,16)2(11,12)6(20,21)22/h(H,27,28) |
| Formel vikt | 501.94 |