Läs mer
Bis(norbornadien)rodium(I) tetrafluoroborat, 94 %
Produktkod. 10576173 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10576173 100 mg Glasflaska 100mg
10331763 500 mg Glasflaska 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10576173 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 382551000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373,99 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36620-11-8
Molekylformel C14H16BF4Rh
Molekylvikt (g/mol) 373.99
MDL-nummer MFCD00671775
InChI-nyckel HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
PubChem CID 10915722
IUPAC-namn bicyklo[2.2.1]hepta-2,5-dien;rodium;tetrafluorborat
LEDER [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Smältpunkt 209.0°C to 211.0°C
Färg Rött
Elementaranalys 92% min.
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 373.99
Procent renhet 94%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.