Läs mer
Bis(norbornadien)rhodium(I) tetrafluororat
Produktkod. 11450650
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11450650 1 g 1g
11460650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11450650 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044036.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-07-2026
CAS: 36620-11-8 | C14H16BF4Rh | 373,99 g/mol
Bis(norbornadien)rodium(I)tetrafluorborat används vid hydrering, isomeriseringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 36620-11-8
Molekylformel C14H16BF4Rh
Molekylvikt (g/mol) 373.99
MDL-nummer MFCD00671775
InChI-nyckel HAYDJWBQWOEERB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10915722
LEDER [Rh+].F[B-](F)(F)F.C1C2C=CC1C=C2.C1C2C=CC1C=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Synonym bis norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, rh nbd 2bf4, bis eta-2,5-norbornadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene tetrafluoroborato rhodium, bis bicyclo 2.2.1 hepta-2,5-diene rhodium tetrafluoroborate, rh nbd 2 bf4, bis norbomadiene rhodium i tetrafluoroborate, bis norbornadiene rhodium tetrafluoroborate
Löslighetsinformation Fairly soluble in dichloromethane. Insoluble in water.
IUPAC-namn λ¹-rodium(1+)bis(bicyklo[2.2.1]hepta-2,5-dien)tetrafluorboranid
Formel vikt 373.99
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.