Läs mer
Bis(p-aminofenyl) eter, TRC
Produktkod. 30346623
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30346623 100 g
1 options
Produktkod. 30346623 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB405510100G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Aminophenylether (4,4'-Oxydianiline)
CAS 101-80-4
Molekylformel C12 H12 N2 O
Kvantitet 100 g
Synonym Aniline, 4,4'-oxydi- (6CI,8CI), 4,4'-Oxybis[benzenamine], 1-Amino-4-(4-aminophenoxy)benzene, 4,4'-Diaminobiphenyl ether, 4,4'-Diaminobiphenyl oxide, 4,4'-Diaminodiphenyl ether, 4,4'-Diaminodiphenyl oxide, 4,4'-Diaminophenyl ether, 4,4'-Oxybis(aniline), 4,4'-Oxydianiline, 4,4'-Oxydiphenylamine, 4-(4-Aminophenoxy)aniline, 4-(4-Aminophenoxy)phenylamine, 4-(4'-Aminophenoxy)benzenamine, 4-Aminophenyl ether, Bis(4-aminophenyl) ether, Bis(p-aminophenyl) ether, DDE, DPE, DPE (amine), Di(4-aminophenyl) ether, NSC 37075, NSC 6089, ODA, Oxybis(4-aminobenzene), Oxydi-p-phenylenediamine, Oxydianiline, p,p'-Diaminodiphenyl ether, p,p'-Oxybis[aniline], p,p'-Oxydianiline, p-Aminophenyl ether
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H,13-14H2
LEDER Nc1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1
IUPAC-namn 4-(4-aminofenoxi)anilin
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Formel vikt 200.095