Läs mer
Bis(p-tolyl)fosfinoxid, 98 %
Produktkod. 15498058
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15498058 1 g 1g
15408068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15498058 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61504.03
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2409-61-2 | C14H14OP+ | 229,239 g/mol
Bis(p-tolyl)fosfinoxid används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bis(p-tolyl)fosfinoxid används som en organisk kemisk syntesintermediär
.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2409-61-2
Molekylformel C14H14OP+
Molekylvikt (g/mol) 229.239
MDL-nummer MFCD01445489
InChI-nyckel ZHIPXAFNKGZMSC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis p-tolyl phosphine oxide, di-p-tolylphosphine oxide, bis 4-methylphenyl phosphine oxide, di p-tolyl phosphine oxide, phosphine oxide, bis 4-methylphenyl, 1-methyl-4-4-methylphenylphosphoroso benzene, bis-p-tolylphosphine oxide, oxo bis-p-tolyl phosphonium, bis 4-tolyl phosphine oxide, ksc916e3n
PubChem CID 13357841
IUPAC-namn bis(4-metylfenyl)-oxofosfanium
LEDER CC1=CC=C(C=C1)[P+](=O)C2=CC=C(C=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(p-tolyl)phosphine oxide
Kvantitet 1 g
Beilstein 2804632
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 230.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.