missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Sartorius Tubed Media for Sartorius Membrane Filtration Units: Nutrient Broth

Produktkod. 11796015 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Nutrient Broth, 50 x 20mL Tubes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
11796015 Nutrient Broth, 50 x 20mL Tubes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11796015 Leverantör Sartorius Leverantörsnummer 14132K

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Tubed media provides time and cost savings

The traditional culture media for microorganisms is agar media. This can be used for the membrane filtration method or for direct incubation. Agar media in tubes are for pouring agar plates. The content of one tube is sufficient for two 90mm or three 60mm Petri dishes.

  • 20mL tubes, 50 tubes per box
  • According to international formulas
  • Consistent quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Form Liquid
Tillverkningsursprung Germany
Medietyp Nutrient Broth
Fyll volym 20 mL
För användning med (applikation) Membrane filtration method or for direct incubation, for determination of total count
Förpackningstyp Bottle
Kvantitet 20 mL
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.