Läs mer
Bis(pentafluorophenyl) carbonate, 98+%
Produktkod. 15411048
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411048 25 g 25g
15491038 1 g 1g
15401048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15411048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H54880.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 59483-84-0 | C13F10O3 | 394.12 g/mol
Bis(pentafluorfenyl)karbonat är ett reagens som används som karbonylekvivalent och för olika kopplingsreaktioner, speciellt för azapeptider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bis(pentafluorfenyl)karbonat är ett reagens som används som karbonylekvivalent och
för olika kopplingsreaktioner, speciellt för azapeptider.
Löslighet Löslig i kloroform, etylacetat
och metylenklorid.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 59483-84-0
Molekylformel C13F10O3
Molekylvikt (g/mol) 394.12
MDL-nummer MFCD00368353
InChI-nyckel IOVVFSGCNWQFQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pentafluorophenyl carbonate, bis perfluorophenyl carbonate, dipentafluorophenylcarbonate, pentafluorophenyl carbonate, di-pentafluorophenyl carbonate, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl carbonate, carbonic acid bis pentafluorophenyl ester, dpfpc, acmc-209mds
PubChem CID 2734833
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)karbonat
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(OC(=O)OC2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pentafluorophenyl) carbonate
Smältpunkt 47°C to 50°C
Flampunkt 110°C (230°F)
Linjär formel (C6F5O)2CO
Kvantitet 25 g
Beilstein 2029727
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,ethyl acetate and methylene chloride.
Formel vikt 394.12
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.