Läs mer
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine, 97%
Produktkod. 11414493
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11414493 1 g 1g
11424493 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11414493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11014.03
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 5074-71-5 | C18H5F10P | 442.20 g/mol
Bis(pentafluorfenyl)fenylfosfin används som en ligand involverad i den palladiumkatalyserade Heck-reaktionen av jodbensen och styren i komprimerad koldioxid. Det används också vid polymerisation av 1,3-butadien med Co(2-etylhexanoat) 2 .
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(pentafluorfenyl)fenylfosfin används som en ligand involverad i den palladiumkatalyserade Heck-reaktionen av jodbensen och styren i komprimerad koldioxid. Det används också vid polymerisation av 1,3-butadien med Co(2-etylhexanoat) 2 .
Löslighet Löslig i kloroform
, diklormetan, tetrahydrofuran, bensen, toluen, etanol, metanol och superkritisk koldioxid.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, starka reduktionsmedel, starka syror och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5074-71-5
Molekylformel C18H5F10P
Molekylvikt (g/mol) 442.20
MDL-nummer MFCD00000291
InChI-nyckel OYNXPGGNQMSMTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pentafluorophenyl phenylphosphine, dftpp, decafluorotriphenylphosphine, bis perfluorophenyl phenyl phosphine, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl-phenylphosphane, phosphine,bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl, bis 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl phenyl phosphane, ultramark 443, bis pentafluorophenyl phenyl phosphite, bis pentafluorophenyl phenyl phosphine
PubChem CID 78757
IUPAC-namn bis(2,3,4,5,6-pentafluorfenyl)-fenylfosfan
LEDER FC1=C(F)C(F)=C(P(C2=CC=CC=C2)C2=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C2F)C(F)=C1F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (pentafluorophenyl)phenylphosphine
Smältpunkt 59°C to 64°C
Kokpunkt 105°C (0.3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 6253897
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,dichloromethane,tetrahydrofuran,benzene,toluene,ethanol,methanol,and supercritical carbon dioxide.
Formel vikt 442.2
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.