Läs mer
Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Produktkod. 11393628
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393628 5 g 5g
11383628 250 mg 250mg
11373628 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11393628 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039238.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 74507-63-4 | C20H30Ni | 329.153 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 74507-63-4
Molekylformel C20H30Ni
Molekylvikt (g/mol) 329.153
MDL-nummer MFCD00058704
InChI-nyckel CHPLEWYRKUFKQP-UHFFFAOYSA-N
Synonym Decamethylnickelocene
PubChem CID 24943158
IUPAC-namn nickel(2+);1,2,3,5,5-pentametylcyklopenta-1,3-dien
LEDER CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.CC1=[C-]C(C(=C1C)C)(C)C.[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)nickel
Förpackning Ampull
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 329.17
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.