Läs mer
Bis(pentametylcyklopentadienyl)zirkoniumdiklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338368
Change view
Kvantitet:
2 g
Förpackningsstorlek:
2g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338368 2 g 2g
1 options
Produktkod. 11338368 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039555.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54039-38-2
Molekylformel C20H30Cl2Zr-2
Molekylvikt (g/mol) 432.584
MDL-nummer MFCD00058849
InChI-nyckel OCFSLQKTBFSWPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym decamethylzirconocene dichloride
PubChem CID 57369741
IUPAC-namn diklorzirkonium;1,2,3,4,5-pentametylcyklopenta-1,3-dien
LEDER C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.C[C-]1C(=C(C(=C1C)C)C)C.Cl[Zr]Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pentamethylcyclopentadienyl)zirconium dichloride
Färg Gult
Förpackning Ampull
Kvantitet 2 g
UN-nummer UN3096
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Formel vikt 432.56
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.