Läs mer
Bis(perfluorohexyl)phosphinic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(perfluorohexyl)phosphinic acid sodium salt |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HF26O2P.Na/c13-1(14,5(21,22)9(29,30)31)3(17,18)7(25,26)11(35,36)41(39,40)12(37,38)8(27,28)4(19,20)2(15,16)6(23,24)10(32,33)34;/h(H,39,40);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 723.9118 |