Läs mer
Bis(fenylacetyl) disulfid, 98 %
Produktkod. 11319755
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11319755 5 g 5g
11329755 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11319755 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19792.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 15088-78-5 | C16H14O2S2 | 302,41 g/mol
Bis(fenylacetyl)disulfid som svavelsubstitutionsmedel vid framställning av RNA-oligonukleotider.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bis(fenylacetyl)disulfid som svavelsubstitutionsmedel vid framställning
av RNA-oligonukleotider.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15088-78-5
Molekylformel C16H14O2S2
Molekylvikt (g/mol) 302.41
MDL-nummer MFCD00513572
InChI-nyckel IXGZXXBJSZISOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenylacetyl disulfide, 2-phenylacetic dithioperoxyanhydride, phenylacetyl disulphide, bis phenylacetyl disulfide, bis phenylacetyl disulphide, 2-phenyl-1-2-phenylacetyl disulfanyl ethanone, bis phenylacetyl persulfide, phenylacetyl disulfide 5g, s-2-phenylacetyl sulfanyl 2-phenylethanethioate
PubChem CID 3378603
IUPAC-namn S-(2-fenylacetyl)sulfanyl-2-fenyletantioat
LEDER O=C(CC1=CC=CC=C1)SSC(=O)CC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(phenylacetyl) disulfide
Smältpunkt 58°C to 60°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2057579
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 302.42
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.