Läs mer
Bis(fenylsulfonyl)sulfid, 96 %
Produktkod. 10752301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10752301 1 g Glasflaska 1g
11945741 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10752301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 300830010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4388-22-1 | C12H10O4S3 | 314,39 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4388-22-1
Molekylformel C12H10O4S3
Molekylvikt (g/mol) 314.39
MDL-nummer MFCD00094733
InChI-nyckel YQUSJUJNDKUWAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis phenylsulfonyl sulfide, benzenesulfonyl sulfide, benzenesulfonic thioanhydride, benzenesulfonothioic acid, anhydrosulfide, benzenesulfonic acid, thio-, anhydrosulfide, bis phenylsulfonyl thio, benzenesulfonyl sulfanylsulfonyl benzene, phso2 2s, benzenesulfonylthio sulfonylbenzene
PubChem CID 257516
IUPAC-namn bensensulfonylsulfanylsulfonylbensen
LEDER O=S(=O)(SS(=O)(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(phenylsulfonyl)sulfide
Smältpunkt 129.0°C to 134.0°C
Färg Rosa till vitt
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Beilstein 11,III,163
Formel vikt 314.41
Procent renhet 96%
Fysisk form Kristaller eller pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Välj ett problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.