Läs mer
Bis(phenylthio)methane, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(phenylthio)methane |
| CAS | 3561-67-9 |
| Molekylformel | C13H12S2 |
| MDL-nummer | MFCD00003067 |
| Kvantitet | 100 g |
| LEDER | C1(SCSC2=CC=CC=C2)=CC=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.36 |
| Procent renhet | 97% |