Läs mer
Bis(fenyltio)metan, 98+%
Produktkod. 11381387
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381387 5 g 5g
11391387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01723.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3561-67-9 | C13H12S2 | 232,359 g/mol
Acylanjonekvivalent med vissa fördelar jämfört med 1,3-ditian för framställning av vinylsulfider. Bis(fenyltio)metan används vid syntesen av dihydroxitioetrarna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användning
Acylanjonekvivalent med vissa fördelar jämfört med 1,3-ditian för framställning av vinylsulfider. Bis(fenyltio)metan används vid syntesen av dihydroxitioetrarna.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3561-67-9
Molekylformel C13H12S2
Molekylvikt (g/mol) 232.359
MDL-nummer MFCD00003067
InChI-nyckel ZHUPZVIALZHGGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis phenylthio methane, methylenebis thio bisbenzene, bis phenyithio methane, formaldehyde diphenyl mercaptal, 1,1'-methylenebis thio bisbenzene, phenylsulfanyl methyl sulfanyl benzene, 1-phenylthio methyl thio benzene, bis thiophenoxy methane
PubChem CID 77097
IUPAC-namn fenylsulfanylmetylsulfanylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)SCSC2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(phenylthio)methane
Smältpunkt 36°C to 38°C
Kokpunkt 194°C (8 mmHg)
Linjär formel C6H5SCH2SC6H5
Kvantitet 5 g
Beilstein 1874146
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 232.36
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.