missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis[(pinacolato)boryl]methane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis[(pinacolato)boryl]methane |
| CAS | 78782-17-9 |
| Molekylformel | C13H26B2O4 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2,2'-Methylenebis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3 |
| LEDER | CC1(C)C(C)(C)OB(CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)O1 |
| IUPAC-namn | 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methyl]-1,3,2-dioxaborolane |
| Molekylvikt (g/mol) | 267.97 |
| Formel vikt | 268.2017 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?