Läs mer
Bis(pinacolato)diboron, 98+%
Produktkod. 11322887
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11322887 25 g 25g
11302887 1 g 1g
11312887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322887 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16088.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4100.40 SEK
    3326.65 SEK / 25g
    Save 773.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253,94 g/mol
Bis(pinacolato)diboron är ett reagens som används för cis-vicinal diborylering av acetylener och olefiner med platinakatalys. Det fungerar som ett substrat som används i en ny palladiumkatalyserad cyklisering av 1,6-enyner som leder till homoallyliska alkylboronater. Det används som kondensationsmedel vid framställning av poly(arylen)er. Det spelar en viktig roll i Suzuki-reaktionen och används som matrixmetallo-proteinas (MMP-2)-hämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(pinacolato)diboron är ett reagens som används för cis-vicinal diborylering av acetylener och olefiner med platinakatalys. Det fungerar som ett substrat som används i en ny palladiumkatalyserad cyklisering av 1,6-enyner som leder till homoallyliska alkylboronater. Det används som kondensationsmedel vid framställning av poly(arylen)er. Det spelar en viktig roll i Suzuki-reaktionen och används som matrixmetallo-proteinas (MMP-2)-hämmare.
Löslighet
Löslig i tetrahydrofuran, diklormetan, toluen, hexan och heptan. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73183-34-3
Molekylformel C12H24B2O4
Molekylvikt (g/mol) 253.94
MDL-nummer MFCD00799570
InChI-nyckel IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pinacolato)diboron
Smältpunkt 133 °C till 139 °C
Kvantitet 25 g
Beilstein 7703552
Löslighetsinformation Löslig i tetrahydrofuran, dikloretan, toluen, hexan och heptan. Olöslig i vatten.
Formel vikt 253.94
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.