Läs mer
Bis(pinacolato)diboron, 98 %
Produktkod. 11905851 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11905851 100 g Glasflaska 100g
10420252 250 mg Glasflaska 250mg
10766442 1 g Glasflaska 1g
10651823 5 g Glasflaska 5g
10544634 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11905851 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330571000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73183-34-3 | C12H24B2O4 | 253,94 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73183-34-3
Molekylformel C12H24B2O4
Molekylvikt (g/mol) 253.94
MDL-nummer MFCD00799570
InChI-nyckel IPWKHHSGDUIRAH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pinacolato diboron, bis pinacolato diborane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi 1,3,2-dioxaborolane, pinacol diborane, diboron pinacol ester, b2pin2, 4,4,4',4',5,5,5',5'-octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, bispinacolate diboron, unii-i906w26p4u
PubChem CID 2733548
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pinacolato)diboron
Smältpunkt 135,0 °C till 140,0 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 g
Merck Index 15,1301
Formel vikt 253.9
Procent renhet 98%
Fysisk form Powder or Platelets
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.