Läs mer
Bis(pinacolato)diboron, TRC
Produktkod. 30180119
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180119 10 g
30180383 25 g
30179766 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180119 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB52277010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73183-34-3
Molekylformel C12H24B2O4
Molekylvikt (g/mol) 253.94
Synonym 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,4',4',5,5,5',5'-Octamethyl-2,2'-bis(1,3,2-dioxaborolane), 4,4',5,5'-Octamethyl-2,2'-bi-1,3,2-dioxaborolane, B2Pin2, Bis(pinacolate)diboron, Bis(pinacolato) diborate, Bis(pinacolato)diborane, Diboron Pinacol Ester, Dipinacoldiboron, Pinacol Diborane;
IUPAC-namn 4,4,5,5-tetrametyl-2-(4,4,5,5-tetrametyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
LEDER CC1(C)OB(OC1(C)C)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pinacolato)diboron
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C12H24B2O4/c1-9(2)10(3,4)16-13(15-9)14-17-11(5,6)12(7,8)18-14/h1-8H3