Läs mer
Bis(pyridin)jodon tetrafluoroborat, 97 %
Produktkod. 11378666
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11378666 250 mg 250mg
11368666 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19385.MD
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
CAS: 15656-28-7 | C10H10BF4IN2 | 371,91 g/mol
Bis(pyridin)jodoniumtetrafluorborat används som milt joderande och oxiderande reagens. Det är också användbart för selektiv jodering av fria fenolgrupper i tyrosinrester under fastfassyntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(pyridin)jodoniumtetrafluoroborat används som milt joderande och oxiderande reagens. Det är också användbart för selektiv jodering av fria fenolgrupper i tyrosinrester under fastfassyntes.
Löslighet
Hydrolyserar i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15656-28-7
Molekylformel C10H10BF4IN2
Molekylvikt (g/mol) 371.91
MDL-nummer MFCD03703393
InChI-nyckel BMDSRCBKJZCUBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis pyridine iodonium tetrafluoroborate, barluenga's reagent, bis pyridine iodonium i tetrafluoroborate, iodanium pyridine tetrafluoroborate, iodonium pyridine tetrafluoroborate, bispyridine iodonium tetrafluoroborate, bis pyridin iodonium tetrafluoroborate, iodium bis pyridine tetrafluoroborate, bis pyridine-iodonium tetrafluoroborate
PubChem CID 10883201
LEDER F[B-](F)(F)F.[I-]([N+]1=CC=CC=C1)[N+]1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(pyridine)iodonium tetrafluoroborate
Smältpunkt ∽160 °C (dekomposition)
Odör Luktfritt
Kvantitet 250 mg
Beilstein 4284739
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Hydrolyserar i vatten.
IUPAC-namn jodan;pyridin;tetrafluorborat
Formel vikt 371.91
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.