Läs mer
(-)-Bis[(S)-1-fenyletyl]amin, ChiPros™, 99%, ee 98+%
Produktkod. 11476190
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11476190 1 g 1g
11486190 5 g 5g
11496190 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11476190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27106.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56210-72-1 | C16H19N | 225,335 g/mol
(-)-bis[(S)-1-fenyletyl]amin används som ett kiralt upplösningsreagens i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(-)-bis[(S)-1-fenyletyl]amin används som ett kiralt upplösningsreagens i organisk syntes.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56210-72-1
Molekylformel C16H19N
Molekylvikt (g/mol) 225.335
MDL-nummer MFCD00243087
InChI-nyckel NXLACVVNHYIYJN-KBPBESRZSA-N
Synonym --bis s-1-phenylethyl amine, s-bis s-1-phenylethyl amine, unii-5d97t2y7wu, bis s-1-phenylethyl amine, 1s-1-phenyl-n-1s-1-phenylethyl ethanamine, bis 1s-1-phenylethyl amine, s,s-di 1-phenylethyl amine
PubChem CID 6994958
IUPAC-namn (1S)-1-fenyl-N-[(lS)-1-fenyletyl]etanamin
LEDER CC(C1=CC=CC=C1)NC(C)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (-)-Bis[(S)-1-phenylethyl]amine
Kokpunkt 98 °C (0,3 mmHg)
Anteckningar om analysprocent ee≥ 98 %
Kvantitet 1 g
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 225.34
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.