missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
[Bis(t-Boc)amino]methyl Methanethiosulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (Bis(t-Boc)amino)methyl Methanethiosulfonate |
| CAS | 1190009-49-4 |
| Molekylformel | C12 H23 N O6 S2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H23NO6S2/c1-11(2,3)18-9(14)13(8-21(16,17)20-7)10(15)19-12(4,5)6/h8H2,1-7H3 |
| LEDER | CSS(=O)(=O)CN(C(=O)OC(C)(C)C)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonyl]-N-(methylsulfanylsulfonylmethyl)carbamate |
| Molekylvikt (g/mol) | 341.44 |
| Formel vikt | 341.0967 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?