Läs mer
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV), 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11312989
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11312989 5 g 5g
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11312989 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27791.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68193-45-3
Molekylformel C20H32Hf
MDL-nummer MFCD01073804
Synonym 1,1'-Di-tert-butylhafnocene dimethyl; Dimethylbis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV)
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)dimethylhafnium(IV)
Smältpunkt 73°C to 76°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN1325
Formel vikt 450.97
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.