Läs mer
Bis(tert-butylcyklopentadienyl)hafnium(IV)diklorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11426600
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11426600 5 g 5g
11416600 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11426600 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27638.06
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 33010-55-8 | C18H26Cl2Hf | 491.796 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33010-55-8
Molekylformel C18H26Cl2Hf
Molekylvikt (g/mol) 491.796
MDL-nummer MFCD01073803
InChI-nyckel ZZDLUYCFDDVDOX-UHFFFAOYSA-L
Synonym hafnium chloride 2-tert-butylcyclopenta-1,3-dien-1-ide 1/2/2
PubChem CID 74765427
IUPAC-namn 2-tert-butylcyklopenta-1,3-dien;hafnium(4+);diklorid
LEDER CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.CC(C)(C)C1=[C-]CC=C1.[Cl-].[Cl-].[Hf+4]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tert-butylcyclopentadienyl)hafnium(IV) dichloride
Smältpunkt 195°C
Kvantitet 5 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 491.8
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.