missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride, Thermo Scientific™
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride |
| CAS | 79269-71-9 |
| Smältpunkt | 233°C |
| Förpackning | Glass bottle |
| Molekylformel | C18H26Cl2Ti |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylvikt (g/mol) | 361.17 |
| Formel vikt | 361.17 |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Bis(tert-butylcyclopentadienyl)titanium dichloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?