Läs mer
Bis(tetrametylcyklopentadienyl)nickel(II), 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11382969
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11382969 1 g 1g
11392969 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11382969 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27784.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
CAS: 79019-60-6 | C18H26Ni | 301.099 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 79019-60-6
Molekylformel C18H26Ni
Molekylvikt (g/mol) 301.099
MDL-nummer MFCD01862460
InChI-nyckel PPBIVTWBQQUEKM-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel 2+ bis 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide, nickel 2+ ion bis 2,3,4,5-tetramethylcyclopenta-1,3-dien-1-ide
PubChem CID 73994274
IUPAC-namn nickel(2+);1,2,3,5-tetrametylcyklopenta-1,3-dien
LEDER CC1[C-]=C(C(=C1C)C)C.CC1[C-]=C(C(=C1C)C)C.[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tetramethylcyclopentadienyl)nickel(II)
Smältpunkt 107°C to 112°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air and moisture sensitive
Formel vikt 301.1
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.