Läs mer
Bis(tosyloxy)methane-D2, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bis(tosyloxy)methane-D2 |
| CAS | 1454889-26-9 |
| Molekylformel | C15 D2 H14 O6 S2 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | methylene-d2 bis(4-methylbenzenesulfonate) |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16O6S2/c1-12-3-7-14(8-4-12)22(16,17)20-11-21-23(18,19)15-9-5-13(2)6-10-15/h3-10H,11H2,1-2H3/i11D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2 |
| IUPAC-namn | [dideuterio-(4-methylphenyl)sulfonyloxymethyl] 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 358.426 |
| Formel vikt | 358.051 |