Läs mer
Bis(tri-n-butyltin)oxid, 97 %
Produktkod. 11480773
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11480773 100 g 100g
11490773 500 g 500g
11400783 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480773 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13242.22
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 56-35-9 | C24H58OSn2 | 600,15 g/mol
Bis(tri-n-butyltenn)oxid används vid syntes avα ,β -omättade metylketoner, isoxazoler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Bis(tri-n-butyltenn)oxid används vid syntes avα ,β -omättade metylketoner, isoxazoler.
Löslighet Lösligt i vatten (0,071
g/L)
Anmärkningar
Förvaras i rumstemperatur. Inkompatibel med oxidationsmedel. Säkerställ tillräcklig ventilation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-35-9
Molekylformel C24H58OSn2
Molekylvikt (g/mol) 600.15
MDL-nummer MFCD00009418
InChI-nyckel NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC-namn tributyl(tributylstannyloxi)stannan
LEDER O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tri-n-butyltin) oxide
Smältpunkt -45 °C
Densitet 1.172
Kokpunkt 179 °C till 180 °C (2 mmHg)
Flampunkt 168 °C (334 °F)
Odör Irriterande
Linjär formel [(CH3CH2CH2CH2)3Sn]2O
Brytningsindex 1.4865
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2788
Beilstein 745057
Löslighetsinformation Löslig i vatten (0,071 g/L)
Formel vikt 596.07
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.