Läs mer
Bis(tri-n-butyltin) Oxide, Stabilized 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10000610 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
5ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10000610 5 mL Glass Bottle 5ml
1 options
Produktkod. 10000610 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 106510050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 56-35-9
Molekylformel C24H58OSn2
Molekylvikt (g/mol) 600.15
MDL-nummer MFCD00009418
InChI-nyckel NZQFYJHTWVEUPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin oxide, tbto, bis tributyltin oxide, hexabutyldistannoxane, distannoxane, hexabutyl, lastanox q, bis tri-n-butyltin oxide, butinox, biomet
PubChem CID 16682746
ChEBI CHEBI:81543
IUPAC-namn tributyltin oxide
LEDER O.CCCC[SnH](CCCC)CCCC.CCCC[SnH](CCCC)CCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tri-n-butyltin) oxide
Namnnotering 96%
Färg Colorless to Yellow
Densitet 1.1700g/mL
Kokpunkt 180.0°C (2.0 mmHg)
Flampunkt >112°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96%
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel [CH3(CH2)3]3SnOSn[(CH2)3CH3]3
Brytningsindex 1.4854 to 1.4874
Kvantitet 5 mL
Fieser 06,56; 07,26; 08,43; 09,53; 11,62; 13,41; 16,227
Stabilisator 0.1% lactic acid
Formel vikt 596.11
Procent renhet 96%
Fysisk form Liquid