Läs mer
Bis[tri(o-tolyl)fosfin] palladium(II)klorid, 95 %
Produktkod. 10666884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10666884 5 g Glasflaska 5g
10196993 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10666884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 377960050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40691-33-6 | C42H42Cl2P2Pd | 786,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 40691-33-6
Molekylformel C42H42Cl2P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 786.06
MDL-nummer MFCD00274659
InChI-nyckel GMLMZLGOMMIIMA-UHFFFAOYSA-L
Synonym palladium,dichlorobis tris 2-methylphenyl phosphine
PubChem CID 90656943
IUPAC-namn palladium;tris(2-metylfenyl)fosfan;diklorid
LEDER Cl[Pd++]Cl.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1.CC1=CC=CC=C1P(C1=C(C)C=CC=C1)C1=C(C)C=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride
Smältpunkt 280 °C
Färg Gul till orange
Elementaranalys 94% min. (ex Carbon)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 786.06
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis[tri(o-tolyl)phosphine]palladium(II) chloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.