Läs mer
Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0), Pd 14.9%
Produktkod. 15437095
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437095 250 mg 250mg
15462457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437095 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045814.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Luftkänslig
Bis(tri-o-tolylfosfin)palladium(0) används som katalysator för palladiumkatalyserade korskopplingsreaktioner, Kumada-koppling och Heck-koppling. Det används också i aminerings- och aryleringsreaktioner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69861-71-8
Molekylformel C42H42P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 715.166
MDL-nummer MFCD12911908
InChI-nyckel CUBIJGNGGJBNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-o-tolylphosphine palladium 0, pd o-tol 3p 2, bis tris 2-methylphenyl phosphine palladium, bis tris 2-tolyl phosphine palladium, palladium, bis tris 2-methylphenyl phosphine, bis tris 2-methylphenyl phosphane palladium
PubChem CID 10952654
IUPAC-namn palladium;tris(2-metylfenyl)fosfan
LEDER CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C.[Pd]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tri-o-tolylphosphine)palladium(0)
Smältpunkt 220°C to 225°C
Färg Vitt till gult
Analysprocentintervall Pd 14.9%
Kvantitet 250 mg
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 715.16
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.