Läs mer
Bis(tri-tert-butylfosfin)palladium(0), 98 %
Produktkod. 10628922 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10628922 100 mg Glasflaska 100mg
10073373 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10628922 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 363501000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    729.99 SEK
    655.65 SEK / 100mg
    Save 74.34 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53199-31-8
Molekylformel C24H54P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 511.06
MDL-nummer MFCD03094580
InChI-nyckel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
LEDER [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Smältpunkt 258,0 °C till 272,0 °C
Färg Brun-Orange till Vit
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (ex Pd)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
IUPAC-namn bis(tri-tert-butylfosfan) palladium
Formel vikt 511.05
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.