Läs mer
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Produktkod. 15416625
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416625 0.25 g 0.25g
15442047 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416625 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044845.01
Request Bulk or Custom Format
Kopplingsreaktioner, Heck-kopplingar
Bis(tri-tert-butylfosfin)palladium(0) används i kopplingsreaktioner, Heck-kopplingar. Det fungerar som en palladiumkatalysator för reduktiv karbonylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under inert atmosfär
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53199-31-8
Molekylformel C24H54P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 511.06
MDL-nummer MFCD03094580
InChI-nyckel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
IUPAC-namn palladium; tritert-butylfosfan
LEDER [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Smältpunkt 258°C to 272°C
Färg Vitt
Kvantitet 0.25 g
Känslighet Air and light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in toluene benzene,slight soluble in chloroform and acetone. Decomposes in water.
Formel vikt 511.06
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.