Läs mer
Bis(tri-tert-butylfosfin)palladium(0)
Produktkod. 15442047
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15442047 1 g 1g
15416625 0.25 g 0.25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15442047 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044845.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kopplingsreaktioner, Heck-kopplingar | CAS: 53199-31-8 | C24H54P2Pd | 511,06 g/mol
Bis(tri-tert-butylfosfin)palladium(0) används i kopplingsreaktioner, Heck-kopplingar. Det fungerar som en palladiumkatalysator för reduktiv karbonylering.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under inert atmosfär
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 53199-31-8
Molekylformel C24H54P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 511.06
MDL-nummer MFCD03094580
InChI-nyckel MXQOYLRVSVOCQT-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tri-tert-butylphosphine palladium 0, bis tri-t-butylphosphine palladium 0, bis tri-tert-butylphosphine palladium, bis tri-tert-butylphosphane palladium, palladium; tritert-butylphosphane, palladium, bis tris 1,1-dimethylethyl phosphine, pd p tbu 3 2, pd t-bu3p 2, bis tri-t-butylphosphine palladium, di tri-tert-butylphosphine palladium 0
PubChem CID 2734558
IUPAC-namn palladium; tritert-butylfosfan
LEDER [Pd].CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis (tri-tert-butylphosphine)palladium (0)
Smältpunkt 258 °C till 272 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Känslighet Luft- och ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i toluenbensen, lätt löslig i kloroform och aceton. Bryts ner i vatten.
Formel vikt 511.06
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Pd 20.9%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.