Läs mer
Bis(tributyltin) oxid (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30334405
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30334405 1 g
1 options
Produktkod. 30334405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB5966551G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TBTO
CAS 56-35-9
Molekylformel C24 H54 O Sn2
Kvantitet 1 g
Synonym TBTO (Bis(tributyltin) oxide), Distannoxane, 1,1,1,3,3,3-hexabutyl- (ACI), 1,1,1,3,3,3-Hexabutyldistannoxane (ACI), Bis(tributyltin) oxide (6CI), Distannoxane, hexabutyl- (8CI, 9CI), 6-Oxa-5,7-distannaundecane, 5,5,7,7-tetrabutyl-, Aceto TBTO, BioMeT 66, BioMeT SRM, BioMeT TBTO, Bis(tributylstannic oxide), Bis(tributylstannyl) ether, Bis(tributylstannyl) oxide, Butinox, Di-tributyl tin oxide, Diall, Hexabutyldistannoxane, Hexabutylditin oxide, Intercide 340A, Lastanox F, Lastanox Q, Lastanox Q1, Lastanox Super, Lastanox T, Lastanox T 20, MT 1E, Mykolastanox F, NSC 22332, NSC 28132, Oxybis(tributylstannane), Oxybis[tributyltin], Stannicide A, Stannicide O, TBTO, TnBTO, Tri-n-butyltin oxide, Tributyltin oxide, Vikol AF 25, Vikol LO 25
InChI formel InChI=1S/6C4H9.O.2Sn/c6*1-3-4-2;;;/h6*1,3-4H2,2H3;;;
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)O[Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
IUPAC-namn tributyl(tributylstannyloxy)stannane
Molekylvikt (g/mol) 596.1
Formel vikt 598.2219