Läs mer
Bis(tricyklohexylfosfin)palladium(0), 97% min
Produktkod. p-4824626
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15407075 250 mg 250mg
15402457 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15407075 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045792.MD
Luftkänslig | CAS: 33309-88-5 | C36H66P2Pd | 667,29 g/mol
Bis(tricyklohexylfosfin)palladium(0) är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33309-88-5
Molekylformel C36H66P2Pd
Molekylvikt (g/mol) 667.29
MDL-nummer MFCD01073796
InChI-nyckel JGBZTJWQMWZVNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis tricyclohexylphosphine palladium 0, bis tricyclohexylphosphine palladium o, bis tricyclohexylphosphine palladium, palladium, bis tricyclohexylphosphine, pd pcy3 2, palladium; tricyclohexylphosphane, palladium-tricyclohexylphosphine 1:2, bis tricyclohexylphosphine-palladium o
PubChem CID 2734559
IUPAC-namn palladium;tricyklohexylfosfan
LEDER [Pd].C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Färg Vitt
Kvantitet 250 mg
Känslighet Luft- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Löslig i kloroform, toluen. Olöslig i alkohol och vatten.
Formel vikt 667.29
Fysisk form Kristallin
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Bis(tricyclohexylphosphine)palladium(0)
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.