Läs mer
[Bis(trifluoracetoxy)jod] bensen, 97 %
Produktkod. 11368166
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11368166 5 g 5g
11378166 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11368166 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L15141.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430,041 g/mol
[Bis(trifluoracetoxi)jod]bensen fungerar som ett reagens i Pummerer-liknande reaktioner. Det spelar en viktig roll i den direkta alfa-hydroxyleringen av ketoner under sura förhållanden. Det är involverat i cykliseringen av styrylaminer till N-alkyl eller N-arylindoler. Det fungerar som ett reagens för kemoselektiv avskyddning av dimetoxibensyletrar och tosyloxylering av anilider. Vidare används det vid syntes av 1,3,4-oxadiazoler genom oxidation av N-acylhydrazoner. Utöver detta används den i Hofmann-omlagringen för omvandling av cyklobutankarboxamid till cyklobutylaminhydroklorid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
[Bis(trifluoracetoxi)jod]bensen fungerar som ett reagens i Pummerer-liknande reaktioner. Det spelar en viktig roll i den direkta alfa-hydroxyleringen av ketoner under sura förhållanden. Det är involverat i cykliseringen av styrylaminer till N-alkyl eller N-arylindoler. Det fungerar som ett reagens för kemoselektiv avskyddning av dimetoxibensyletrar och tosyloxylering av anilider. Vidare används det vid syntes av 1,3,4-oxadiazoler genom oxidation av N-acylhydrazoner. Utöver detta används den i Hofmann-omlagringen för omvandling av cyklobutankarboxamid till cyklobutylaminhydroklorid.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anteckningar
Ljus- och fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2712-78-9
Molekylformel C10H5F6IO4
Molekylvikt (g/mol) 430.041
MDL-nummer MFCD00009672
InChI-nyckel PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC-namn [fenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxi-$l^{3}-jodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Smältpunkt 122 °C till 125 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 764767
Känslighet Ljus- och fuktkänslig
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 430.04
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.