Läs mer
[Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene, 98%
Produktkod. 10139181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 10139181
Brand: Thermo Scientific Acros 213670500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2712-78-9 | C10H5F6IO4 | 430.03 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2712-78-9
Molekylformel C10H5F6IO4
Molekylvikt (g/mol) 430.03
MDL-nummer MFCD00009672
InChI-nyckel PEZNEXFPRSOYPL-UHFFFAOYSA-N
Synonym bis trifluoroacetoxy iodo benzene, pifa, unii-659sfv27xs, bis-trifluoroacetoxyiodobenzene, phenylbis trifluoroacetato-o iodine, bis i,i-trifluoroacetoxy iodobenzene, iodine, phenylbis trifluoroacetato-o, bis trifluoracetoxy-iodobenzene, bis trifluoroacetoxy phenyl iodane
PubChem CID 102317
IUPAC-namn [fenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxi-$l^{3}-jodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
LEDER C1=CC=C(C=C1)I(OC(=O)C(F)(F)F)OC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Kemiskt namn eller material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 121°C to 125°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Iodometry)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3CO2)2IC6H5
Kvantitet 50 g
Fieser 09,54
Merck Index 15, 7406
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvent
Formel vikt 430.03
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • ¢Bis(trifluoroacetoxy)iodo!benzene
Palabra de advertencia
  • Varning
Clasificación
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Consejos de prudencia
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado