Läs mer
[Bis(trifluoracetoxy)jod] bensen, TRC
Produktkod. 30337523
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30337523 10 g
1 options
Produktkod. 30337523 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB58660010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material [Bis(trifluoroacetoxy)iodo]benzene
CAS 2712-78-9
Molekylformel C10H5F6IO4
Kvantitet 10 g
Synonym BTIB, Bis(trifluoroacetato)(phenyl)iodine, Bis(trifluoroacetato)phenyl iodide, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzne, I,I-Bis(trifluoroacetoxy)iodobenzene, Iodobenzene bis(trifluoroacetate), Iodobenzene di(trifluoroacetate), PIFA, Phenylbis(trifluoroacetato-kO)iodine, Phenylbis(trifluoroacetyloxy)iodine, Phenyliodine bis(trifluoroacetate), Phenyliodine(III) bis(trifluoroacetate), Phenyliodoso bis(trifluoroacetate)
InChI formel InChI=1S/C10H5F6IO4/c11-9(12,13)7(18)20-17(6-4-2-1-3-5-6)21-8(19)10(14,15)16/h1-5H
LEDER FC(F)(F)C(=O)OI(OC(=O)C(F)(F)F)c1ccccc1
IUPAC-namn [fenyl-(2,2,2-trifluoracetyl)oxy-λ^{3}-iodanyl] 2,2,2-trifluoracetat
Molekylvikt (g/mol) 430.04
Formel vikt 429.9137