Läs mer
Bis(trimethylsiloxy)methylsilane, 97%
Produktkod. 15457068
Change view
Kvantitet:
50 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
250ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15457068 50 mL 50ml
15467068 250 mL 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15457068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60586.AD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1873-88-7 | C7H21O2Si3 | 221.498 g/mol
Bis(trimetylsiloxi)metylsilan är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Bis(trimetylsiloxi)metylsilan är en viktig
råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Blandbar med aceton, etanol, dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras vid rumstemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1873-88-7
Molekylformel C7H21O2Si3
Molekylvikt (g/mol) 221.498
MDL-nummer MFCD00048000
InChI-nyckel SWGZAKPJNWCPRY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyltrisiloxane, bis trimethylsiloxy methylsilane, unii-rvy9659r8c, trisiloxane, 1,1,1,3,5,5,5-heptamethyl, methyl-bis trimethylsilyloxy silicon, dsstox_cid_18795, methicone 20 cst, unii-6777u11mkt, methylpolysilicone, xiameter mhx-1107 fluid 20 cst
PubChem CID 6327366
IUPAC-namn metyl-bis(trimetylsilyloxi)kisel
LEDER C[Si](O[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Specifikationer
Kokpunkt 142°C
Kemiskt namn eller material Bis(trimethylsiloxy)methylsilane
Kvantitet 50 mL
Linjär formel [(CH3)3SiO]2SiHCH3
UN-nummer UN1993
Beilstein 1748455
Flampunkt 22°C (72°F)
Löslighetsinformation Miscible with acetone,ethanol,diethyl ether. Insoluble in water.
Formel vikt 222.51
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.382
Densitet 0.819
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.